Läs mer
methyl 2,4-dichlorothiazole-5-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | methyl 2,4-dichlorothiazole-5-carboxylate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Cl2NO2S/c1-10-4(9)2-3(6)8-5(7)11-2/h1H3 |
| Formel vikt | 210.9262 |