Läs mer
Methyl 2,4-difluorobenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15454847
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15454847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32161.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106614-28-2
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.131
MDL-nummer MFCD03093799
InChI-nyckel YQUHULOBTDYMAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-benzoic acid methyl ester, 2,4-difluorobenzoic acid methyl ester, methyl-2,4-difluorobenzoate, methyl 2,4-difluoro benzoate, benzoic acid, 2,4-difluoro-, methyl ester, pubchem15678, acmc-1c4sx, methyl 2,4-diflourobenzoate, ksc494g3p, rarechem al bf 0213
PubChem CID 2782897
IUPAC-namn methyl 2,4-difluorobenzoate
LEDER COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2,4-difluorobenzoate
Kvantitet 5 g
Formel vikt 172.13
Procent renhet 98%