Läs mer
Methyl 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoate |
| CAS | 3187-58-4 |
| Molekylformel | C9H10O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Methyl-β-resorcylic Acid Methyl Ester, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2,4-Hydroxy-6-methylbenzoate, Methyl 6-Methyl-β-resorcylate, Methyl o-Orsellinate, Methyl Orsellinate, Orsellinic Acid Methyl Ester, Orsellinic Acid Monomethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-5-3-6(10)4-7(11)8(5)9(12)13-2/h3-4,10-11H,1-2H3 |
| LEDER | O=C(OC)C1=C(C)C=C(O)C=C1O |
| IUPAC-namn | methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.17 |
| Formel vikt | 182.0579 |