Läs mer
Metyl 2,4-dihydroxybenzoat, 97 %
Produktkod. 11486466
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486466 25 g 25g
11476466 5 g 5g
11496466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24757.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 2150-47-2 | C8H8O4 | 168,148 g/mol
Metyl 2,4-dihydroxibensoat används som kosmetiska medel. Och det används i syntes av råmaterial för finkemikalier, organisk mellanprodukt, farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 2,4-dihydroxibensoat används som kosmetiska medel. Och det används i syntes av råmaterial för finkemikalier, organisk mellanprodukt, farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2150-47-2
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.148
MDL-nummer MFCD00002276
InChI-nyckel IIFCLXHRIYTHPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-, methyl ester, methyl beta-resorcylate, methyl-2,4-dihydroxybenzoate, unii-xe68bu3oyj, xe68bu3oyj, .beta.-resorcylic acid, methyl ester, beta-resorcylic acid methyl ester, methyl benzoate, 2,4-dihydroxy, methyl b-resorcylate
PubChem CID 16523
IUPAC-namn metyl 2,4-dihydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
Smältpunkt 116°C to 119°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 168.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.