Läs mer
Methyl 2,4-dimethoxybenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10535524 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10535524 5 g 5g
10471084 25 g 25g
10021314 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10535524 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426810050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2150-41-6
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.20
MDL-nummer MFCD00070649
InChI-nyckel IHIJFZWLGPEYPJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 137451
IUPAC-namn methyl 2,4-dimethoxybenzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2, 4-dimethoxybenzoate
Densitet 1.1940g/mL, 1.194
Kokpunkt 294°C to 296°C
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (CH30)2C6H3CO2CH3
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dimethoxy-, methyl ester, acmc-1ccii, methyl2,4-dimethoxybenzoate, methyl 2,4-dimethoxybenzoate, 2,4-dimethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-,methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-, methyl ester, 2,4-dihydroxybenzoic acid, dimethyl ether, methyl ester
Formel vikt 196.2
Procent renhet 98%