missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 2-(4-Fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30474131
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474131 10 mg
30481882 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30474131 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM27239010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 2-(4-Fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
CAS 2732991-86-3
Analyt- eller komponentnamn Methyl 2-(4-Fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H18 F N O2 . Cl H
Synonym α-(4-Fluorophenyl)-2-piperidineacetic Acid Methyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H18FNO2.ClH/c1-18-14(17)13(12-4-2-3-9-16-12)10-5-7-11(15)8-6-10;/h5-8,12-13,16H,2-4,9H2,1H3;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.COC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccc(F)cc2
IUPAC-namn methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(2-piperidyl)acetate;hydrochloride
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 287.76
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 287.1088
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.