missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| CAS | 85614-52-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H11 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-hydroxy-2-oxo-1-Pyrrolidineacetic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO4/c1-12-7(11)4-8-3-5(9)2-6(8)10/h5,9H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CN1CC(O)CC1=O |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?