missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2-(4-Hydroxyphenoxy)propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoate |
| CAS | 60075-04-9 |
| Molekylformel | C10 H12 O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Propanoic acid','2-(4-hydroxyphenoxy)-','methyl ester, 2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid methyl ester, 2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic acid methyl ester, Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate, Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propionate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-7(10(12)13-2)14-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-7,11H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C)Oc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vikt | 196.0736 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?