Läs mer
metyl 2-(4-isobutylfenyl)propanoat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10631755
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10631755 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10346972 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10438704 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10631755 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW06433DA
Request Bulk or Custom Format
metyl-2-(4-isobutylfenyl)propanoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61566-34-5
Molekylformel C14H20O2
Molekylvikt (g/mol) 220.312
InChI-nyckel YNZYUHPFNYBBFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ibuprofen methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propanoate, motrin methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propionate, methyl 2-4-2-methylpropyl phenyl propanoate, 2-4-isobutylphenyl propionic acid methyl ester, racemic ibuprofen methyl ester, s-+-ibuprofen methyl ester, 2r/s-2-4-isobutylphenyl-propionic acid methyl ester, benzeneacetic acid,, a-methyl-4-2-methylpropyl-,methyl ester
PubChem CID 109101
IUPAC-namn metyl 2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]propanoat
LEDER CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 220.31
Procent renhet 97%