Läs mer
Methyl 2,5,9-Trimethyldeca-2,4,8-trienoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,5,9-Trimethyldeca-2,4,8-trienoate |
| CAS | 58793-86-5 |
| Molekylformel | C14H22O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,5,9-Trimethyl-2,4,8-decatrienoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O2/c1-11(2)7-6-8-12(3)9-10-13(4)14(15)16-5/h7,9-10H,6,8H2,1-5H3/b12-9+,13-10+ |
| LEDER | C/C(C)=C\CC/C(C)=C/C=C(C)/C(OC)=O |
| IUPAC-namn | methyl (2E,4E)-2,5,9-trimethyldeca-2,4,8-trienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.32 |
| Formel vikt | 222.16 |