Läs mer
Methyl 2,5-Dibromopentanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,5-Dibromopentanoate |
| CAS | 50995-48-7 |
| Molekylformel | C6H10Br2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,5-Dibromopentanoic Acid Methyl Ester, 2,5-Dibromovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 2,5-Dibromovalerate, Methyl alpha,delta-Dibromovalerate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Br2O2/c1-10-6(9)5(8)3-2-4-7/h5H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C(Br)CCCBr |
| IUPAC-namn | methyl 2,5-dibromopentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.95 |
| Formel vikt | 271.9048 |