Läs mer
Metyl 2,5-diklorbensoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460677
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460677 50 g 50g
11450677 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22489.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2905-69-3 | C8H6Cl2O2 | 205.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2905-69-3
Molekylformel C8H6Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 205.03
MDL-nummer MFCD00000606
InChI-nyckel SPJQBGGHUDNAIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,5-dichloro-, methyl ester, methyl-2,5-dichlorobenzoate, unii-j07555o4he, benzoic acid, dichloro-, methyl ester, pubchem3714, acmc-1bhkt, 2,5-dcbme, rarechem al bf 0427, methyl 2,5-bis chloranyl benzoate
PubChem CID 17947
IUPAC-namn metyl 2,5-diklorbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2,5-dichlorobenzoate
Smältpunkt 37°C to 40°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 2251582
Formel vikt 205.04
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.