Läs mer
Methyl 2,5-dichloronicotinate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,5-dichloronicotinate |
| CAS | 67754-03-4 |
| Molekylformel | C7H5Cl2NO2 |
| MDL-nummer | MFCD03844857 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | O=C(OC)C1=C(Cl)N=CC(Cl)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.03 |
| Procent renhet | 98% |