Läs mer
Metyl 2,5-difluor-4-nitrobenzoat, 95 %
Produktkod. 15430189
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430189 1 g 1g
15450189 250 mg 250mg
15440189 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430189 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63472.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 924868-81-5 | C8H5F2NO4 | 217,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 924868-81-5
Molekylformel C8H5F2NO4
Molekylvikt (g/mol) 217.13
MDL-nummer MFCD08689670
InChI-nyckel XBUVRWIIEREYFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, methyl2,5-difluoro-4-nitrobenzoate, benzoic acid, 2,5-difluoro-4-nitro-, methyl ester, methyldifluoronitrobenzenecarboxylate, methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate, 2,5-difluoro-4-methoxycarbonyl nitrobenzene, 2,5-difluoro-4-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 18526058
IUPAC-namn metyl-2,5-difluor-4-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(F)=C(C=C1F)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Kvantitet 1 g
Formel vikt 217.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.