Läs mer
Metyl 2,5-dihydroxybenzoat, TRC
Produktkod. 30473061
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30473061 1 g
1 options
Produktkod. 30473061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3019001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2,5-Dihydroxybenzoate
CAS 2150-46-1
Molekylformel C8H8O4
Kvantitet 1 g
Synonym 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, 2-Methoxycarbonyl-1,4-Benzenediol, Methoxycarbonylhydroquinone, Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, Methyl Gentisate, NSC 618316
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3
LEDER COC(=O)c1cc(O)ccc1O
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.0423