missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2,5-Dihydroxycinnamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2E)-3-(2,5-Dihydroxyphenyl)-2-propenoate |
| CAS | 123064-80-2 |
| Molekylformel | C10 H10 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Propenoic acid','3-(2,5-dihydroxyphenyl)-','methyl ester','(2E)-, 2-Propenoic acid','3-(2,5-dihydroxyphenyl)-','methyl ester','(E)-, Methyl grevillate, (E)-2,5-Dihydroxycinnamic acid methyl ester, Methyl (E)-2,5-dihydroxycinnamate, Methyl trans-2,5-dihydroxycinnamate, (E)-3-(2,5-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid methyl ester, Methyl trans-3-(2,5-dihydroxyphenyl)acrylate, Methyl (2E)-3-(2,5-dihydroxyphenyl)-2-propenoate, 3-(2,5-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic Acid Methyl Ester, Methyl 2,5-Dihydroxycinnamate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-14-10(13)5-2-7-6-8(11)3-4-9(7)12/h2-6,11-12H,1H3/b5-2+ |
| LEDER | COC(=O)\C=C\c1cc(O)ccc1O |
| IUPAC-namn | methyl (E)-3-(2,5-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.184 |
| Formel vikt | 194.0579 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?