Läs mer
Metyl-2,5-dimetyl-1H-pyrrol-3-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10255424
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10255424 25 g 25g
10570743 1 g 1g
10315162 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10255424 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00004EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 69687-80-5
Molekylformel C8H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 153.181
MDL-nummer MFCD00203859
InChI-nyckel OQWZEJIISPYZPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_008495, acmc-1b2uc, 2,5-dimethyl,4-carbomethoxy pyrrole, 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,2,5-dimethyl-,methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester
PubChem CID 592729
IUPAC-namn metyl-2,5-dimetyl-lH-pyrrol-3-karboxylat
LEDER CC1=CC(=C(N1)C)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 153.18
Procent renhet 95%