Läs mer
Metyl-2,5-dimetyl-1H-pyrrol-3-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10570743
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10570743 1 g 1g
10315162 10 g 10g
10255424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10570743 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00004DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 69687-80-5
Molekylformel C8H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 153.181
MDL-nummer MFCD00203859
InChI-nyckel OQWZEJIISPYZPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_008495, acmc-1b2uc, 2,5-dimethyl,4-carbomethoxy pyrrole, 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,2,5-dimethyl-,methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester
PubChem CID 592729
IUPAC-namn metyl-2,5-dimetyl-lH-pyrrol-3-karboxylat
LEDER CC1=CC(=C(N1)C)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.18
Procent renhet 95%