Läs mer
Metyl-2,6-diklor-5-fluornikotinat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10283462
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10283462 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10079311 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10283462 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH02135DA
Kemiska identifierare
CAS 189281-66-1
Molekylformel C7H4Cl2FNO2
Molekylvikt (g/mol) 224.01
MDL-nummer MFCD02180634
InChI-nyckel WADLLLSMEPLCNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,6-dichloro-5-fluoronicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-, methyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 2,6-dichloro-5-fluoro-, methyl ester, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinic acid methyl ester, 2,6-dichloro-3-fluoro-5-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylate, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl 2,6-bis chloranyl-5-fluoranyl-pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 2775354
IUPAC-namn metyl-2,6-diklor-5-fluorpyridin-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC(F)=C(Cl)N=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2, 6-dichloro-5-fluoronicotinate
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 224.02
Procent renhet 90%