Läs mer
Metyl-2,6-diklor-5-fluornikotinat, 90 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2, 6-dichloro-5-fluoronicotinate |
| CAS Min % | 90.0 |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 224.02 |
| Procent renhet | 90% |