Läs mer
Thermo Scientific™ Metyl 2,6-diklorbensoat, 97 %
Produktkod. 11421397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421397 5 g 5g
11411397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421397 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B24912.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14920-87-7 | C8H6Cl2O2 | 205.03 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14920-87-7
Molekylformel C8H6Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 205.03
MDL-nummer MFCD01313701
InChI-nyckel HEYGSGDIWJDORA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-Dichlorobenzoic acid methyl ester;
IUPAC-namn metyl 2,6-diklorbensoat
LEDER COC(=O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Smältpunkt 25-30°
Kokpunkt 250°
Kvantitet 5 g
Formel vikt 205.04
Fysisk form Fast