Läs mer
Methyl 2,6-dichlorophenylacetate, 99%
Produktkod. 10384442 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10384442 5 g Glasflaska 5g
10058811 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10384442 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 351070050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54551-83-6 | C9H8Cl2O2 | 219.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54551-83-6
Molekylformel C9H8Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 219.07
MDL-nummer MFCD00191640
InChI-nyckel FCWRUYPZZJPCCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,6-dichlorophenylacetate, methyl 2-2,6-dichlorophenyl acetate, 2,6-dichlorophenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid,2,6-dichloro-, methyl ester, benzeneacetic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, acmc-209lhf, methyl2,6-dichlorophenylacetate, guanfacine methyl ester impurity, methyl 2,6-dichlorophenyl acetate, 2,6-dichloro-phenylacetic acid methyl ester
PubChem CID 2734107
IUPAC-namn metyl-2-(2,6-diklorfenyl)acetat
LEDER COC(=O)CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2, 6-dichlorophenylacetate
Namnnotering 99%
Färg Färglös
Densitet 1.3300g/mL, 1.33
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5400 to 1.542
Kvantitet 5 g
Formel vikt 219.07
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2,6-dichlorophenylacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.