Läs mer
Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453157
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453157 5 g 5g
15443157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17468.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 42521-09-5 | Molecular Formula: C7H5Cl2NO2 | Molecular Weight: 206.02 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Sparingly Soluble (0.13 g/L) (25°C)
Notes
Keep away from oxidizing agents, reducing agents, bases, amines. Store in cool place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42521-09-5
Molekylformel C7H5Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 206.02
MDL-nummer MFCD00044409
InChI-nyckel XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93237
IUPAC-namn methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
Smältpunkt 80°C to 84°C
Kvantitet 5 g
Synonym methyl 2,6-dichloroisonicotinate, methyl2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-chloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2,6-dichloroisonicotinic acid methyl ester, methyl-2,6-dichloroisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, methyl-2,6-dichlorisonicotinat, acmc-209yt4, xskghsuhoyebtk-uhfffaoysa, methyl 2,6-dichloro-isonicotinate
Löslighetsinformation Sparingly Soluble (0.13g/L) (25°C)
Formel vikt 206.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.