Läs mer
Methyl 2,6-dihydroxybenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11955101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11955101 1 g 1g
11935101 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11955101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442450010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2150-45-0
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.15
MDL-nummer MFCD00059619
InChI-nyckel WCQZCKUNZVMBDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,6-dihydroxy-, methyl ester, .gamma.-resorcylic acid, methyl ester, acmc-209fl9, 2-methoxycarbonyl resorcinol, methyl 2,6-dihydroxy benzoate, gamma-resorcylic acid methyl ester, methyl 2,6-dihydroxybenzoate, methyl-2,6-dihydroxybenzoate, 2-methoxycarbonyl benzene-1,3-diol
PubChem CID 519869
IUPAC-namn methyl 2,6-dihydroxybenzoate
LEDER COC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2, 6-dihydroxybenzoate
Smältpunkt 67°C to 69°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 168.15
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2,6-dihydroxybenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.