Läs mer
Metyl 2,6-diisopropyl-4-(4-fluorfenyl)-3-hydroxymetyl-5-metoxypyridin-3-karboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-5-methoxypyridine-3-carboxylate |
| CAS | 887407-03-6 |
| Molekylformel | C21 H28 F N O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Methyl 2,6-Diisopropyl-4-(4-Fluorophenyl)-3-Hydroxymethyl-5-Methoxypyridine -3-Carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28FNO4/c1-12(2)17-18(26-5)16(14-7-9-15(22)10-8-14)21(11-24,20(25)27-6)19(23-17)13(3)4/h7-10,12-13,19,24H,11H2,1-6H3 |
| LEDER | COC(=O)C1(CO)C(N=C(C(C)C)C(=C1c2ccc(F)cc2)OC)C(C)C |
| IUPAC-namn | metyl 4-(4-fluorfenyl)-3-(hydroxymetyl)-5-metoxi-2,6-di(propan-2-yl)-2H-pyridin-3-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.45 |
| Formel vikt | 377.2002 |