Läs mer
Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate, Mikromol™
Produktkod. 30050872
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30050872 50 mg
1 options
Produktkod. 30050872 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0333.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate
CAS 258273-50-6
Analyt- eller komponentnamn Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H18 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate
InChI formel InChI=1S/C18H18N2O2/c1-12-4-7-14(8-5-12)18-15(10-17(21)22-3)20-11-13(2)6-9-16(20)19-18/h4-9,11H,10H2,1-3H3
LEDER COC(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3
IUPAC-namn methyl 2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate
Molekylvikt (g/mol) 294.35
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 294.1368 g/mol