Läs mer
Metyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(ß-D-galaktopyranosyl)-Beta-D-glucopyranosid, TRC
Produktkod. 30470766
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30470766 5 mg
1 options
Produktkod. 30470766 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2752005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-galactopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside
CAS 100836-88-2
Molekylformel C15 H27 N O11
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H27NO11/c1-5(19)16-8-13(10(21)7(4-18)25-14(8)24-2)27-15-12(23)11(22)9(20)6(3-17)26-15/h6-15,17-18,20-23H,3-4H2,1-2H3,(H,16,19)/t6-,7-,8-,9+,10-,11+,12-,13-,14-,15+/m1/s1
LEDER CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]1NC(=O)C
IUPAC-namn N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-hydroxy-6-(hydroxymetyl)-2-metoxi-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 397.38
Formel vikt 397.1584