Läs mer
Methyl 2-Acetamido-3-(3,4-diacetoxyphenyl)-2-propenoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Acetamido-3-(3,4-diacetoxyphenyl)-2-propenoate |
| CAS | 170699-07-7 |
| Molekylformel | C16 H17 N O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO7/c1-9(18)17-13(16(21)22-4)7-12-5-6-14(23-10(2)19)15(8-12)24-11(3)20/h5-8H,1-4H3,(H,17,18)/b13-7+ |
| LEDER | COC(=O)\C(=C/c1ccc(OC(=O)C)c(OC(=O)C)c1)\NC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (E)-2-acetamido-3-(3,4-diacetyloxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 335.31 |
| Formel vikt | 335.1005 |