Läs mer
Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 11965541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11965541 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 11965541 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 354030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
CAS 138825-96-4
Smältpunkt 131.0°C to 135.0°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H10BrNO3
Linjär formel CH3C(O)NHC6H3(Br)COOCH3
Kvantitet 5 g
Synonym 2-acetamido-5-bromobenzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-bromobenzoate, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-2-acetamidobenzoate, acmc-20akiv, pubchem3334, methyl2-acetamido-5-bromobenzoate, labotest-bb lt00454800
InChI-nyckel CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)Br)C(=O)OC
IUPAC-namn methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
Molekylvikt (g/mol) 272.098
PubChem CID 736223
Formel vikt 272.1
Procent renhet 98%