Läs mer
Methyl 2-acetamido-5-chlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-acetamido-5-chlorobenzoate |
| Smältpunkt | 128°C to 131°C |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 2808490 |
| Formel vikt | 227.65 |
| Procent renhet | 97% |