Läs mer
Methyl 2-acetamido-5-chlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11422858
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422858 250 g 250g
11412858 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16826.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20676-54-4
Molekylformel C10H10ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 227.64
MDL-nummer MFCD00144759
InChI-nyckel TVAAIYFBEWHVCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamido-5-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl 5-chloro-2-acetamidobenzoate, methyl n-acetyl-5-chloroanthranilate, n-acetyl-5-chloroanthranilic acid methyl ester, 2-acetylamino-5-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-chlorobenzoate, pubchem3337, acmc-1cioq, methyl2-acetamido-5-chlorobenzoate, methyl 2-acetamido-5-chloranyl-benzoate
PubChem CID 4640571
IUPAC-namn methyl 2-acetamido-5-chlorobenzoate
LEDER COC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1NC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-acetamido-5-chlorobenzoate
Smältpunkt 128°C to 131°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 2808490
Formel vikt 227.65
Procent renhet 97%