Läs mer
Methyl 2-acetamidoacrylate, 97%
Produktkod. 11302417
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11302417
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10049.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 35356-70-8 | C6H9NO3 | 143.14 g/mol
Metyl-2-acetamidoakrylat uppvisar antiinflammatoriska egenskaper och minskar inducerad akut njurskada hos möss.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl-2-acetamidoakrylat uppvisar antiinflammatoriska egenskaper och minskar inducerad akut njurskada hos möss.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35356-70-8
Molekylformel C6H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 143.14
MDL-nummer MFCD00013394
InChI-nyckel SMWNFFKPVLVOQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-acetamidoacrylate, 2-acetamidoacrylic acid methyl ester, n-acetyldehydroalanine methyl ester, 2-propenoic acid, 2-acetylamino-, methyl ester, methyl 2-acetylamino acrylate, 2-acetamidomethacrylate, acmc-209igf, methyl 2-acetaminoacrylate, methyl 2-acetylamino-acrylate, methyl 2-acetamido-2-propenate
PubChem CID 98644
IUPAC-namn metyl-2-acetamidoprop-2-enoat
LEDER COC(=O)C(=C)NC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-acetamidoacrylate
Smältpunkt 49°C to 51°C
Kokpunkt 103°C to 104°C (8 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1812208
Formel vikt 143.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.