Läs mer
Methyl 2-Acetoxy-3-carboxypropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Acetoxy-3-carboxypropanoate |
| CAS | 20226-93-1 |
| Molekylformel | C7 H10 O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O6/c1-4(8)13-5(3-6(9)10)7(11)12-2/h5H,3H2,1-2H3,(H,9,10) |
| LEDER | COC(=O)C(CC(=O)O)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | 3-acetyloxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.15 |
| Formel vikt | 190.0477 |