Läs mer
Metyl 2-acetyl-3-(4-pyridyl)propanoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Acetyl-3-(4-pyridyl)propanoate |
| CAS | 874583-30-9 |
| Molekylformel | C11H13NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(13)10(11(14)15-2)7-9-3-5-12-6-4-9/h3-6,10H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C(Cc1ccncc1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | Metyl 3-oxo-2-(pyridin-4-ylmetyl)butanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.23 |
| Formel vikt | 207.0895 |