Läs mer
Metyl-2-(acetylamino)-3-nitrobensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10581482
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10581482 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10384102 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10581482 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH00481DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 95067-27-9
Molekylformel C10H10N2O5
Molekylvikt (g/mol) 238.20
MDL-nummer MFCD00157613
InChI-nyckel PHFRWNCHBPVTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl 2-acetamido-3-nitro-benzoate, 2-acetylamino-3-nitro-benzoic acid methyl ester, 2-acetamido-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl2-acetylamino-3-nitrobenzoate, 2-acetylamino-3-nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 2782278
IUPAC-namn metyl-2-acetamido-3-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=C(NC(C)=O)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-(acetylamino)-3-nitrobenzoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 238.2
Procent renhet 97%