Läs mer
Methyl 2-amino-2-deoxy-b-D-glucopyranoside HCl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-amino-2-deoxy-b-D-glucopyranoside HCl |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO5.ClH/c1-12-7-4(8)6(11)5(10)3(2-9)13-7;/h3-7,9-11H,2,8H2,1H3;1H/t3-,4-,5-,6-,7-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 229.0717 |