Läs mer
Metyl-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propanoathydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10360323
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10360323 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10360323 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01792DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride
CAS 5619-09-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H15ClN2O2
MDL-nummer MFCD00066133
Kvantitet 1 g
Synonym dl-tryptophan methyl ester hydrochloride, methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, h-dl-trp-ome.hcl, dl-tryptophan methyl ester hcl, h-d-trp-ome hcl, methyl 2-amino-3-indol-3-ylpropanoate, chloride, h-dl-trp-ome hcl, h-dl-trp-ome-hcl, pubchem10907, acmc-209oxn
InChI-nyckel XNFNGGQRDXFYMM-UHFFFAOYNA-N
LEDER Cl.COC(=O)C(N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
IUPAC-namn metyl-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propanoat;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 254.71
PubChem CID 2827264
Formel vikt 254.72
Procent renhet 97%