Läs mer
Methyl 2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO5/c1-14-7-5-6(11(13)17-4)8(12)10(16-3)9(7)15-2/h5H,12H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 241.095 |