Läs mer
Methyl 2-amino-3,5-dibromobenzoate, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11480707
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480707 100 g 100g
11460707 5 g 5g
11470707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22518.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 606-00-8
Molekylformel C8H7Br2NO2
Molekylvikt (g/mol) 308.96
MDL-nummer MFCD00010873
InChI-nyckel NGXVMFCGYYHEGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,5-dibromoanthranilate, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo-, methyl ester, 3,5-dibromoanthranilic acid methyl ester, 2-amino-3,5-dibromobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid, 3,5-dibromo-, methyl ester, methyl 2-amino-3,5-dibromo-benzoate, pubchem3352, acmc-209mkw, ksc490q2l, methyl,3,5-dibromoanthranilate
PubChem CID 69069
IUPAC-namn methyl 2-amino-3,5-dibromobenzoate
LEDER COC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-amino-3,5-dibromobenzoate
Smältpunkt 87°C to 89°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3257505
Formel vikt 308.97
Procent renhet ≥98%