Läs mer
Metyl 2-amino-3-karboxibensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10718623
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10718623 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10564403 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10718623 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07276CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 253120-47-7
Molekylformel C9H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 195.17
MDL-nummer MFCD06200897
InChI-nyckel UXQCFHRNRAGKOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794812
IUPAC-namn 2-amino-3-metoxikarbonylbensoesyra
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(C(O)=O)=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-amino-3-carboxybenzoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-amino-3-methoxycarbonyl benzoic acid, methyl 2-amino-3-carboxybenzoate, 2-amino-isophthalic acid monomethyl ester, 3-methoxycarbonyl-2-aminobenzoic acid, 2-amino-isophthalicacidmonomethylester, 2-amino-3-methoxycarbonyl-benzoic acid, pubchem22030, 2-aminoisophthalicacidmonomethylester, 6-carboxy-2-methoxycarbonyl aniline, methyl2-amino-3-carboxybenzoate
Formel vikt 195.17
Procent renhet 97%