Läs mer
Metyl 2-amino-3-metylbenzoat, 98 %
Produktkod. 15417998
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417998 25 g 25g
15427998 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61448.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 22223-49-0 | C9H11NO2 | 165,192 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22223-49-0
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.192
MDL-nummer MFCD06200918
InChI-nyckel VSFYTPXXMLJNAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methylanthranilate, 2-amino-3-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-3-methyl-, methyl ester, methyl 2-amino-3-methylbenzenecarboxylate, 2-amino-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl2-amino-3-methylbenzoate, pubchem10929, acmc-209ftn, methyl 2-amino-m-toluate, ksc495o6t
PubChem CID 2763406
IUPAC-namn metyl-2-amino-3-metylbensoat
LEDER CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-amino-3-methylbenzoate
Smältpunkt 25 °C till 29 °C
Färg Rosa
Kokpunkt 153 °C (23 mm)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 165.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.