Läs mer
Metyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]tiofen-3-karboxylat, 98 %
Produktkod. 15438195
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438195 25 g 25g
15428195 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438195 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32755.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 108354-78-5 | C10H13NO2S | 211,279 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108354-78-5
Molekylformel C10H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 211.279
MDL-nummer MFCD00130099
InChI-nyckel DKYYKIHEIOOWRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3, cbmicro_029799, methyl 2-azanyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate, methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4, 5, 6, 7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxylate
PubChem CID 2756552
IUPAC-namn metyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-bensotiofen-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(SC2=C1CCCC2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Smältpunkt 126 °C till 129 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 211.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.