Läs mer
Metyl 2-amino-4,5-dimetoxybenzoat, 98 %
Produktkod. 11420087
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420087 10 g 10g
11430087 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21002.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26759-46-6 | C10H13NO4 | 211,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26759-46-6
Molekylformel C10H13NO4
Molekylvikt (g/mol) 211.22
MDL-nummer MFCD00014904
InChI-nyckel QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-aminoveratrate, methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, methyl 2-amino-4,5-dimethoxy benzoate, 2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, 6-aminoveratric acid methyl ester, methyl2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 4,5-dimethoxyanthranilic acid methyl, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-, methyl ester, methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 611144
IUPAC-namn metyl-2-amino-4,5-dimetoxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate
Smältpunkt 128°C to 130°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2724754
Formel vikt 211.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.