Läs mer
Methyl 2-Amino-4-fluoro-3-methylbenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Amino-4-fluoro-3-methylbenzoate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10FNO2/c1-5-7(10)4-3-6(8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 183.0696 |