Läs mer
Metyl 2-amino-4-fluorbensoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15408318
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408318 25 g 25g
15418318 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61749.14
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2475-81-2
Molekylformel C8H8FNO2
Molekylvikt (g/mol) 169.16
MDL-nummer MFCD11054082
InChI-nyckel UBFRSTYHLYPSND-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl2-amino-4-fluorobenzoate, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro-, methyl ester, acmc-209gej, intermediates-zcf02666, methyl 4-fluoroanthranilate, 2-amino-4-fluorobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 14075433
IUPAC-namn metyl-2-amino-4-fluorbensoat
LEDER COC(=O)C1=C(N)C=C(F)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
Kvantitet 25 g
Formel vikt 169.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.