Läs mer
Methyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15299706 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15299706 1 g 1g
15209716 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15299706 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450370010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 184174-80-9
Molekylformel C9H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 197.25
MDL-nummer MFCD00625612
InChI-nyckel XUKGZPUAFGAYHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b-thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylicacid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl ester, methyl 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, enamine_005617, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-ca, methyl 2-azanyl-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl
PubChem CID 2818378
IUPAC-namn methyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=C(N)SC2=C1CCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-amino-5, 6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Smältpunkt 170°C to 174°C
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.26
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.