Läs mer
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30998169
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30998169 5 g 5g
30989160 500 g 500g
30997982 10 g 10g
30994074 100 g 100g
30997438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30998169 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD111125g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
CAS 52727-57-8
Molekylformel C8H8BrNO2
MDL-nummer MFCD00144761
Kvantitet 5 g
LEDER O=C(OC)C1=CC(Br)=CC=C1N
Molekylvikt (g/mol) 230.06
Procent renhet 98%