Läs mer
Metyl 2-amino-5-bromobenzoat, 98 %
Produktkod. 11432648
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432648 5 g 5g
11442648 25 g 25g
11452648 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16666.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 52727-57-8 | C8H8BrNO2 | 230,06 g/mol
Metyl-2-amino-5-brombensoat fungerar som en potentiell PqsD-hämmare mot pseudomonas aeruginosa-infektioner. Det används också vid framställning av hepatit C-virus NS5b RNA-polymerashämmare. Det är involverat i växttillväxtreglerande aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Metyl-2-amino-5-brombensoat fungerar som en potentiell PqsD-hämmare mot pseudomonas aeruginosa-infektioner. Det används också vid framställning av hepatit C-virus NS5b RNA-polymerashämmare. Det är involverat i växttillväxtreglerande aktivitet.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Noter
Ljus- och luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, syrahalider, syraanhydrider, starka syror och starka baser. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52727-57-8
Molekylformel C8H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 230.06
MDL-nummer MFCD00144761
InChI-nyckel QVNYNHCNNGKULA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromoanthranilate, 2-amino-5-bromobenzoic acid methyl ester, 5-bromoanthranilic acid methyl ester, 2-amino-5-bromo-benzoic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-aminobenzoate, benzoic acid, 2-amino-5-bromo-, methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-bromo-, methyl ester, hydrochloride, pubchem3344, methyl-5-bromoanthranilate, acmc-1ats7
PubChem CID 736224
IUPAC-namn metyl-2-amino-5-brombensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
Smältpunkt 71°C to 73°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 972720
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 230.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.