Läs mer
Metyl 2-amino-5-bromobenzoat, TRC
Produktkod. 30476042
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30476042 10 g
1 options
Produktkod. 30476042 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28571510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-Amino-5-bromobenzoate
CAS 52727-57-8
Molekylformel C8H8BrNO2
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Amino-5-bromobenzoic Acid Methyl Ester, 5-Bromo-2-aminobenzoic Acid Methyl Ester, 5-Bromoanthranilic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-5-bromobenzoate, Methyl 5-Bromo-2-aminobenzoate, Methyl 5-Bromoanthranilate
InChI formel InChI=1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
LEDER COC(=O)c1cc(Br)ccc1N
IUPAC-namn Metyl 2-amino-5-bromobenzoat
Molekylvikt (g/mol) 230.06
Formel vikt 228.9738