Läs mer
Metyl 2-amino-5-klorbensoat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10534954 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10534954 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10534954 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426160010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
CAS 5202-89-1
Smältpunkt 66°C to 68°C
Färg Beige-brun till krämfärgad
Kokpunkt 168°C to 170°C (22.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H8ClNO2
Linjär formel ClC6H3(NH2)CO2CH3
MDL-nummer MFCD00007837
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 5-chloroanthranilate, methyl2-amino-5-chlorobenzoate, 5-chloroanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chlorobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid, 5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chloro-benzoic acid methyl ester, pubchem3346, acmc-1axns, methyl-5-chloroanthranilate
InChI-nyckel IGHVUURTQGBABT-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)N
IUPAC-namn metyl-2-amino-5-klorbensoat
Molekylvikt (g/mol) 185.61
PubChem CID 78878
Formel vikt 185.61
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystal Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.